2-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO360580010EA 15.3 EUR
ACRO360580010 ACRO360580250 ACRO360580050
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltpunt: 61…65 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03095187
CAS-nummer: 13534-99-1
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %