3-Amino-2-bromopyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19839.03EA 45.3 EUR
L19839.03 L19839.14 L19839.06
3-Amino-2-bromopyridine 97%
3-Amino-2-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
MW: 173,01 g/mol
Smeltpunt: 75…79 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00234064
CAS-nummer: 39856-58-1
EINECS: 000-000-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III