3-Bromo-2-methoxypyridine 95%
Waarschuwing
H27279.06EA 816 EUR
H27279.06
3-Bromo-2-methoxypyridine 95%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Dichtheid: 1,59
Vlampunt: 93 °C (199 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03095349
CAS-nummer: 13472-59-8