2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L20022.06EA
110
EUR
L20022.06
L20022.03
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥97%
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formule:
C₅H₃ClFN MW: 131,54 g/mol Kookpunt: 62…64 °C (23 mmHg) Dichtheid: 1,325 Vlampunt: 72 °C (161 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03095302 CAS-nummer: 17282-04-1 UN: 2810 ADR: 6.1,II |