2-Chloro-3-iodopyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L20028.06EA 110 EUR
L20028.06 L20028.03
2-Chloro-3-iodopyridine ≥97%
2-Chloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
MW: 239,44 g/mol
Smeltpunt: 93…97 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00661298
CAS-nummer: 78607-36-0
EINECS: 000-000-0