5-Amino-2-chloropyridine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE85895134-1GEA 0 EUR
MOLE85895134-1G
5-Amino-2-chloropyridine
5-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Kookpunt: 225 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 83 °C
MDL-nummer: MFCD00006243
CAS-nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3