4-Amino-2-chloropyridine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM36211756EA 0 EUR
MOLEM36211756
4-Amino-2-chloropyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Kookpunt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 87…89 °C
MDL-nummer: MFCD00060089
CAS-nummer: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0