3-Chloro-2-methoxypyridine 95%
Waarschuwing
H27526.03EA 161 EUR
H27526.03
3-Chloro-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₆ClNO
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03095227
CAS-nummer: 13472-84-9