2-Chloro-5-hydroxypyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L17701.06EA 252 EUR
L17701.06 L17701.03
2-Chloro-5-hydroxypyridine ≥97%
2-Chloro-5-hydroxypyridine
Formule: C₅H₄ClNO
MW: 129,55 g/mol
Smeltpunt: 152…158 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00234050
CAS-nummer: 41288-96-4