Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12900.22EA 57.8 EUR
A12900.22 A12900.36
Pyridine-2-carbonitrile ≥99%
Pyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₂
MW: 104,11 g/mol
Kookpunt: 212…214 °C
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,081
Vlampunt: 89 °C (192 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006218
CAS-nummer: 100-70-9
EINECS: 202-880-3