Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Picolinic acid ≥99%
Leverancier: Acros Organics
Waarschuwing
ACRO131170025EA 557 EUR InStock
ACRO131170025 ACRO131175000 ACRO131170250 ACRO131171000
Picolinic acid ≥99%
Picolinic acid
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Kookpunt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 136°C - 139°C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006293
CAS-nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
UN: 0000
Merck Index: 12,07557
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136°C to 139°C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal