Nicotinezuur (Niacin) ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A12683.0BEA
126
EUR
A12683.0B
A12683.30
A12683.0I
Nicotinezuur (Niacin) ≥99%
Nicotinezuur (Niacin)
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP
Formule:
C₆H₅NO₂ MW: 123,11 g/mol Kookpunt: 258 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 236…239 °C Dichtheid: 1,4 Vlampunt: 293 °C (559 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006391 CAS-nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |