Nicotinezuur (Niacin)
Leverancier: Serva
Waarschuwing
SERA30320.01EA 0 EUR
SERA30320.01
Nicotinezuur (Niacin)
Nicotinezuur (Niacin)
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Kookpunt: 258 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 142 °C
Dichtheid: 1,473 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 193 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006391
CAS-nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 12,06612