Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO131881000EA 54.2 EUR
ACRO131881000 ACRO131880250 ACRO131885000
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 99%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 248…250 °C
Vlampunt: 188 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %