Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00614.1000EA 300 EUR
8.00614.1000 8.00614.9025 8.00614.9999 8.00614.0100
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kookpunt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 327 °C
Vlampunt: 188 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006299
CAS-nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C