Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE34910606-25GEA 0 EUR
MOLE34910606-25G
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Pyridine-3,4-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Kookpunt: 529 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 257 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006392
CAS-nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304