2,3,5-Trifluoropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19542.03EA 35 EUR
L19542.03 L19542.14 L19542.06
2,3,5-Trifluoropyridine ≥98%
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Kookpunt: 102 °C
Dichtheid: 1,400
Vlampunt: 30 °C (86 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03001162
CAS-nummer: 76469-41-5
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III