3,5-Difluoropyridine ≥98%

Gevaar

L19539.06EA 198 EUR
L19539.06 L19539.03
3,5-Difluoropyridine ≥98%
3,5-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Kookpunt: 92…93 °C
Dichtheid: 1,268
Vlampunt: 9 °C (48 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD03412222
CAS-nummer: 71902-33-5
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR