2-Fluoro-4-iodopyridine 95%
|
Waarschuwing
|
H27517.06EA
226
EUR
H27517.06
2-Fluoro-4-iodopyridine 95%
2-Fluoro-4-iodopyridine
Formule:
C₅H₃FIN MW: 222,99 g/mol Smeltpunt: 57…58 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD03092926 CAS-nummer: 22282-70-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...