2-Amino-3-iodopyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
H50001.06EA 454 EUR
H50001.06 H50001.03
2-Amino-3-iodopyridine 98%
2-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Smeltpunt: 88…92 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD01651885
CAS-nummer: 104830-06-0