4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO148275000EA
450
EUR
ACRO148275000
ACRO148270050
ACRO148270250
ACRO148271000
ACRO148270025
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kookpunt: 162 °C (50 mmHg) Smeltpunt: 110…113 °C Vlampunt: 124 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006418 CAS-nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2811 ADR: 6.1,II |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 113 °C |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥98.5 % |
Color of alcohol solution | ≤30 APHA (10% W/V in ethanol) |