4-(Dimethylamino)pyridine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A13016.14EA
50.5
EUR
A13016.14
A13016.22
A13016.06
4-(Dimethylamino)pyridine 99%
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kookpunt: 162 °C (50 mmHg) Smeltpunt: 110…113 °C Vlampunt: 124 °C (255 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006418 CAS-nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN: 2928 ADR: 6.1,I |