4-(Dimethylamino)pyridine
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLE32942968-100GEA 0 EUR
MOLE32942968-100G
4-(Dimethylamino)pyridine
4-(Dimethylamino)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 195 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 109…111 °C
Vlampunt: 124 °C
MDL-nummer: MFCD00006418
CAS-nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I