3-Amino-2-nitropyridine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L19619.03EA 27.4 EUR
L19619.03 L19619.06
3-Amino-2-nitropyridine 97%
3-Amino-2-nitropyridine
Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Smeltpunt: 191…193 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00044102
CAS-nummer: 13269-19-7
EINECS: 236-260-9