Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
2-Pyridone ≥97%
Leverancier: Acros Organics
Gevaar
ACRO121842500EA 165 EUR InStock
ACRO121842500 ACRO121840050 ACRO121840500
2-Pyridone ≥97%
2-Pyridone
Formule: C₅H₅NO
MW: 95,1 g/mol
Kookpunt: 280°C - 281°C (760 mm Hg)
Smeltpunt: 102°C - 109°C
Dichtheid: 1,085 g/cm³ (30 °C)
Brandingspunt: 210°C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
CAS-nummer: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103°C to 108°C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal