2-Pyridinethiol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO125540250EA 80.2 EUR
ACRO125540250 ACRO125541000 ACRO125540025
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Formule: C₅H₅NS
MW: 111,17 g/mol
Smeltpunt: 126…130 °C
Vlampunt: 125 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00006285
CAS-nummer: 2637-34-5
EINECS: 220-131-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
Titration Iodimetric ≥97.5 %