2-Pyridinethiol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A11741.22EA
290
EUR
A11741.22
A11741.14
A11741.06
2-Pyridinethiol 98%
2-Pyridinethiol
Formule:
C₅H₅NS MW: 111,17 g/mol Kookpunt: 259 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 124…130 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00006285 CAS-nummer: 2637-34-5 EINECS: 220-131-9 |