2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO319550250EA 148 EUR
ACRO319550250
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Smeltpunt: 136…141 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006315
CAS-nummer: 6635-86-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
GC ≥97.5 %