6-Methyl-2-pyridone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14764.14EA 121 EUR
A14764.14 A14764.06
6-Methyl-2-pyridone ≥98%
6-Methyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kookpunt: 283…284 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 157…161 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006279
CAS-nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5