4-Benzoylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO154090050EA 28.3 EUR
ACRO154090050
4-Benzoylpyridine 98%
4-Benzoylpyridine
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Kookpunt: 315 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 68…72 °C
Vlampunt: 150 °C
MDL-nummer: MFCD00006430
CAS-nummer: 14548-46-0
EINECS: 238-586-7
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %