2,4-Dichloropyrimidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A15131.30EA
1130
EUR
A15131.30
A15131.09
A15131.18
A15131.06
2,4-Dichloropyrimidine ≥98%
2,4-Dichloropyrimidine
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ MW: 148,98 g/mol Kookpunt: 101 °C (23 mmHg) Smeltpunt: 57…62 °C |
MDL-nummer:
MFCD00006061 CAS-nummer: 3934-20-1 EINECS: 223-508-6 |