2,4-Dichloropyrimidine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM17839790EA 0 EUR
MOLEM17839790
2,4-Dichloropyrimidine
2,4-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Kookpunt: 209 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 61 °C
MDL-nummer: MFCD00006061
CAS-nummer: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6