2-Chloropyrimidine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE16639234-25GEA 0 EUR
MOLE16639234-25G
2-Chloropyrimidine
2-Chloropyrimidine
Formule: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Kookpunt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 65…66 °C
MDL-nummer: MFCD00006060
CAS-nummer: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III