2-Aminopyrimidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO104580050EA 23.5 EUR
ACRO104580050 ACRO104585000 ACRO104581000
2-Aminopyrimidine 98%
2-Aminopyrimidine
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Kookpunt: 158 °C (186mbar)
Smeltpunt: 124…127 °C
Vlampunt: 103 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006089
CAS-nummer: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
BSC Certification Passes