2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO112241000EA 69.9 EUR
ACRO112241000 ACRO112240250
2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one 96%
2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Smeltpunt: 270…290 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00043013
CAS-nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥95 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %