2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one 96%
Leverancier: Thermo Scientific
B21240.36EA
277
EUR
B21240.36
B21240.14
B21240.22
2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one 96%
2,6-Diamino-1H-pyrimidin-4-one
Formule:
C₄H₆N₄O MW: 126,12 g/mol Kookpunt: 373 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 285…286 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00043013 CAS-nummer: 56-06-4 EINECS: 200-254-4 Merck Index: 13,03001 |