2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Leverancier: Cayman Chemical
CAYM81260-1EA 45.2 EUR
CAYM81260-1
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Kookpunt: 373 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 285…286 °C
MDL-nummer: MFCD00006098
CAS-nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001