2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO139251000EA
132
EUR
ACRO139251000
ACRO139250250
2,4,6-Triaminopyrimidine 97%
2,4,6-Triaminopyrimidine
Formule:
C₄H₇N₅ MW: 125,13 g/mol Smeltpunt: 246…252 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00006100 CAS-nummer: 1004-38-2 EINECS: 213-720-7 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Almost white to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 246 to 252 °C |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |