Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B23320.03EA 68 EUR
B23320.03 B23320.06
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione ≥98%
Dihydropyrimidine-2,4,5(3H)-trione
Formule: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Kookpunt: 410 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 330…340 °C
MDL-nummer: MFCD00082987
CAS-nummer: 496-76-4
EINECS: 207-829-9