Pyrimidine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15534.06EA 103 EUR
A15534.06 A15534.03 A15534.14
Pyrimidine ≥99%
Pyrimidine
Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Kookpunt: 123…124 °C
Smeltpunt: 20…22 °C
Dichtheid: 1,016
Vlampunt: 31 °C (87 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006059
CAS-nummer: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08170