VWR® PerfectBlue Maxi M, Gel systeem
Leverancier: VWR
VWR®
700-0880EA 1280 EUR
700-0880
VWR® PerfectBlue Maxi M, Gel systeem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Het Maxi M-model is breder dan de Maxi S Plus en biedt plaats aan maximaal 168 monsters, maar heeft nog steeds een economische voetafdruk.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte.
Bestelinformatie: Geleverd met 3 kammen (1,5 mm dikte, 16, 24, 36 tanden), deksel, gelbakje, 3-punts nivelleerplatform, eindpoorten, tank en kabels.