HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04324.0050EA
27.6
EUR
8.04324.0050
8.04324.9999
8.04324.1000
8.04324.0250
8.04324.9025
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane) for synthesis, Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Formule:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ MW: 161,39 g/mol Kookpunt: 126 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –82 °C Dichtheid: 0,7742 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 6 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008259 CAS-nummer: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3 (6.1, 8),II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 13,04708 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) decomposes |
Melting Point | -82 °C |
Molar Mass | 161.39 g/mol |
Boiling Point | 126 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 20 hPa (20 °C) |
Flash Point | 15 °C |
Explosion Limit | 0.8 - 25.9 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 325 °C |
Viscosity Kinematic | 0.9 mm2/s (25 °C) |