HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane), Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL86944-500G-FEA 159 EUR
SIAL86944-500G-F SIAL86944-5KG-F SIAL86944-20KG-F
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane), Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –82 °C
Dichtheid: 0,7742 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 6 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 2924
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Merck Index: 13,04708
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/76/2298076.jpg