Triphenylene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L00955.06EA 225 EUR
L00955.06
Triphenylene ≥98%
Triphenylene
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Kookpunt: 438 °C
Smeltpunt: 194…199 °C
Dichtheid: 1,302
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00001108
CAS-nummer: 217-59-4
EINECS: 205-922-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09870