Triphenylene, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
45804-100MGEA
74.4
EUR
45804-100MG
Triphenylene, Supelco®
Triphenylene
Formule:
C₁₈H₁₂ MW: 228,29 g/mol Kookpunt: 438 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 199 °C Dichtheid: 1,302 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00001108 CAS-nummer: 217-59-4 EINECS: 205-922-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,09870 |