VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Groot formaat gelsysteem
Leverancier: VWR
VWR®
700-0910EA 1610 EUR
700-0910
VWR® PerfectBlue Maxi ExW, Groot formaat gelsysteem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Deze 'extra brede' Maxi tank is speciaal ontwikkeld voor grote monsteraantallen en snelle scheidingstijden. De Maxi ExW biedt plaats aan maximaal 10 microtiterkammen en kan worden gebruikt om maximaal 500 monsters te scheiden en vergemakkelijkt het foutloos laden met meerkanaalspipetten. Door de positie van de ingebedde platina-elektrode te optimaliseren en het gebruik van het driepunts nivelleringsplatform, met ingebouwde waterpas, biedt de Maxi ExW een zeer reproduceerbare en betrouwbare monsterscheiding, vrij van 'glimlachende' effecten.
De lade heeft 10 kamposities voor twee verschillende kamdiktes. De tray is ontworpen voor gebruik met stevige 'eindpoorten' voor het gieten van gel in de tray en voordelige 'traypartities' waarmee kleinere gels in dezelfde tray kunnen worden gegoten - wat tijd en geld bespaart.
* Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte.
Leveringsinformatie: Geleverd met 4 kammen (1,5 mm dikte, 2×25 en 2×50 tanden), deksel, geltray, 3-punts nivelleerplatform, eindpoorten, tank en kabels.