Q qPCR cycler maakt gebruik van een gepatenteerde magnetische inductietechnologie om snel monsters te verwarmen, gekoppeld aan door de ventilator geforceerde lucht voor koeling om gegevens in slechts 25 minuten te verkrijgen. Het robuuste optische systeem, dat verkrijgbaar is in een twee- of vierkanaalsuitvoering, registreert alle kanalen gelijktijdig en maakt de uitvoering van de snelste gemultiplexte assays mogelijk.
- Ultrasnelle gegevensverzameling - 35 cycli in 25 minuten (cyclustijden verkregen met snel cyclerende mastermixen en korte amplicon assayontwerpen gericht op cDNA)
- Ongeëvenaarde prestaties - detecteert tweevoudige verschillen in expressieniveaus
- Draagbaar en compact - vervoer zonder ooit te kalibreren
- Schaalbaar en draadloos - sluit tot maximaal 10 instrumenten aan (48 monsters/instrument)
- Magnetische inductietechnologie - elimineert variabiliteit t.o.v. cyclers op blokbasis
Q’s miniature speaker size and 2 kg weight make it portable and versatile without needing to calibrate. Q also provides scalability as each instrument can process up to 48 samples per run, and up to 10 Q’s can be connected to a single computer wirelessly via Bluetooth, enabling up to 480 samples to be processed simultaneously.
Q incorporates a unique spinning aluminium rotor, providing superior temperature uniformity of ±0,05 °C versus traditional block-based real time cyclers which rely on multiple Peltier heating blocks that can create edge effects resulting in sample variation. Not only does the data give you superior reproducibility, repeatability, but enables detection of 2-fold gene expression level differences as well as identification of difficult class IV SNP’s requiring melt temperature resolutions of 0,1 °C.
Q cycler does not require the use of reference dyes.