D-(+)-Galactose ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
J15995.A7EA
1450
EUR
J15995.A7
J15995.A1
D-(+)-Galactose ≥99%
D-(+)-Galactose
Formule:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol Smeltpunt: 164…168 °C Dichtheid: 1,50 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00151230 CAS-nummer: 59-23-4 EINECS: 200-416-4 |
Specificaties testresultaten
Assay (HPLC) | ≥99.0% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Residue on Ignition | ≤0.5% |
Loss on Drying | ≤0.5% |
Optical Rotation (c=4 in H₂O and NH₃) | ≥77° |