Barnsteenzuur free acid 99+%, Ultrapure

Gevaar

J21900.36EA 73.8 EUR
J21900.36 J21900.A7 J21900.A1
Barnsteenzuur free acid 99+%, Ultrapure
Barnsteenzuur
Formule: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 186…188 °C
Dichtheid: 1,56 g/cm³
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg

Bestel nu

Specificaties testresultaten

Assay (unspecified) ≥99.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤1.0%
Identification (FTIR) Conforms
Residue on Ignition ≤0.025%
Iron (Fe) ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR