Agar
J10654.P2EA 113 EUR
J10654.P2 J10654.P5 J10654.Q1
Agar
Agar
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00081288
CAS-nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Total Ash ≤6.5%
Loss on Drying ≤20.0%
Identity Passes Test